Imprimer
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903566-1G OR903566-250MG OR903566-5G
APOSOR903566-1GEA 24.4 EUR
APOSOR903566-1G APOSOR903566-250MG APOSOR903566-5G
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Methyl-3-quinolyl ether
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619425
Numéro CAS: 6931-17-5