Imprimer
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903526-1G OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA 453 EUR
APOSOR903526-1G APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042992
Numéro CAS: 256935-76-9