4,8-Dichloroquinazoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903493-1G
OR903493-5G
APOSOR903493-1GEA
68.3
EUR
APOSOR903493-1G
APOSOR903493-5G
4,8-Dichloroquinazoline 98%
4,8-Dichloroquinazoline
Formule:
C₈H₄Cl₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06657224 Numéro CAS: 7148-34-7 |