Imprimer
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 56.7 EUR
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697705
Numéro CAS: 1124-29-4