Imprimer
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903459-1G OR903459-250MG
APOSOR903459-1GEA 249 EUR
APOSOR903459-1G APOSOR903459-250MG
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine
Formule: C5H5ClN2O2S
MW: 192.6234 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03931474
Numéro CAS: 7145-62-2