Imprimer
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903386-1G OR903386-250MG
APOSOR903386-1GEA 864 EUR
APOSOR903386-1G APOSOR903386-250MG
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
3-Methyl-1H-indazol-7-ol
Formule: C8H8N2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1131595-36-2