Imprimer
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903243-1G OR903243-250MG
APOSOR903243-1GEA 509 EUR
APOSOR903243-1G APOSOR903243-250MG
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109833
Numéro CAS: 596114-50-0