4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
OR9032-10G
OR9032-1G
OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA
713
EUR
APOSOR9032-10G
APOSOR9032-1G
APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Point d'ébullition: 116…118 °C/0.9mmHg Point de fusion: 20…21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05982051 Numéro CAS: 1074-99-3 |