Imprimer
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 21.9 EUR
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Point d'ébullition: 162…164 °C
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002293
Numéro CAS: 500-66-3