Imprimer
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902921-1G OR902921-5G OR902921-25G
APOSOR902921-1GEA 0 EUR
APOSOR902921-1G APOSOR902921-5G APOSOR902921-25G
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698678
Numéro CAS: 170384-29-9