Imprimer
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902882-10G OR902882-1G OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA 870 EUR
APOSOR902882-10G APOSOR902882-1G APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 14300-45-9