Imprimer
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902818-25G OR902818-5G
APOSOR902818-25GEA 400 EUR
APOSOR902818-25G APOSOR902818-5G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Formule: C₉H₁₁NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2524-78-9