3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902657-1G
OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA
109
EUR
APOSOR902657-1G
APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Formule:
C7H10N2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02247162 Numéro CAS: 823-39-2 |