Imprimer
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 219 EUR
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00749304
Numéro CAS: 72145-01-8