Imprimer
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902414-1G OR902414-25G
APOSOR902414-1GEA 0 EUR
APOSOR902414-1G APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formule: C9H10O3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137907
Numéro CAS: 3480-87-3