Imprimer
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
OR902265-1G OR902265-5G
APOSOR902265-1GEA 183 EUR
APOSOR902265-1G APOSOR902265-5G
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750009
Numéro CAS: 41337-81-9