Imprimer
4-Iodoisoxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902256-1G OR902256-5G
APOSOR902256-1GEA 37.7 EUR
APOSOR902256-1G APOSOR902256-5G
4-Iodoisoxazole 97%
4-Iodoisoxazole
Formule: C₃H₂INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999222
Numéro CAS: 847490-69-1