Imprimer
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902234-1G OR902234-5G
APOSOR902234-1GEA 255 EUR
APOSOR902234-1G APOSOR902234-5G
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole 95%
N-Methyl-4-chloro-7-azaindole
Formule: C₈H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 74420-05-6