Imprimer
Tribromure de tétrabutylammonium 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR902166-100G OR902166-500G
APOSOR902166-100GEA 129 EUR
APOSOR902166-100G APOSOR902166-500G
Tribromure de tétrabutylammonium 97%
Tribromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆Br₃N
Point de fusion: 71…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012110
Numéro CAS: 38932-80-8
ONU: 1759
ADR: 8,III