Imprimer
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902105-1G OR902105-5G
APOSOR902105-1GEA 127 EUR
APOSOR902105-1G APOSOR902105-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitrile
Formule: C₉H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09455268
Numéro CAS: 52583-90-1