Imprimer
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902103-1G OR902103-25G OR902103-5G
APOSOR902103-1GEA 125 EUR
APOSOR902103-1G APOSOR902103-25G APOSOR902103-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-3-cyanopyridine
Formule: C₉H₆N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863419
Numéro CAS: 1152822-31-5