Imprimer
2,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR9021-100G OR9021-25G OR9021-10G
APOSOR9021-100GEA 168 EUR
APOSOR9021-100G APOSOR9021-25G APOSOR9021-10G
2,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
2,4-Diméthylphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Point de fusion: 184 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013381
Numéro CAS: 60480-83-3