Imprimer
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902039-1G OR902039-25G OR902039-5G
APOSOR902039-1GEA 52.2 EUR
APOSOR902039-1G APOSOR902039-25G APOSOR902039-5G
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide 95%
N-Methyl-4-(methylamino)picolinamide
Formule: C₈H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11504981
Numéro CAS: 1065074-98-7