Imprimer
2-(Methylthio)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901942-25G OR901942-5G
APOSOR901942-25GEA 0 EUR
APOSOR901942-25G APOSOR901942-5G
2-(Methylthio)pyridine 95%
2-(Methylthio)pyridine
Formule: C₆H₇NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01691593
Numéro CAS: 18438-38-5