Imprimer
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-ethylaminopyridine
OR901754-10G OR901754-1G OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA 1230 EUR
APOSOR901754-10G APOSOR901754-1G APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Formule: C₇H₉BrN₂
MW: 201.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743642
Numéro CAS: 856850-36-7