2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901752-1G
OR901752-250MG
APOSOR901752-1GEA
574
EUR
APOSOR901752-1G
APOSOR901752-250MG
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine 98%
2,5-Dichloro-3-methoxypyridine
Formule:
C₆H₅Cl₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185540 Numéro CAS: 1214366-19-4 |