Imprimer
2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901702-100G OR901702-25G OR901702-5G
APOSOR901702-100GEA 632 EUR
APOSOR901702-100G APOSOR901702-25G APOSOR901702-5G
2-Ethoxy-8-methylquinoline 98%
2-Ethoxy-8-methylquinoline
Formule: C₁₂H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036158
Numéro CAS: 1221793-63-0