Imprimer
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901693-1G OR901693-25G OR901693-5G
APOSOR901693-1GEA 145 EUR
APOSOR901693-1G APOSOR901693-25G APOSOR901693-5G
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline 98%
2-Methoxy-6,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₂H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143628
Numéro CAS: 861581-28-4