Imprimer
N-tert-Butylisonicotinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901667-1G OR901667-25G OR901667-5G
APOSOR901667-1GEA 50.9 EUR
APOSOR901667-1G APOSOR901667-25G APOSOR901667-5G
N-tert-Butylisonicotinamide 98%
N-tert-Butylisonicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466497
Numéro CAS: 65321-30-4