Imprimer
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901635-1G OR901635-5G
APOSOR901635-1GEA 0 EUR
APOSOR901635-1G APOSOR901635-5G
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272096
Numéro CAS: 84539-30-0