Imprimer
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900850-1G OR900850-250MG
APOSOR900850-1GEA 174 EUR
APOSOR900850-1G APOSOR900850-250MG
Ethyl isoxazole-4-carboxylate 95%
Ethyl isoxazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368244
Numéro CAS: 80370-40-7