Chromanne-4-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900753-25G
OR900753-5G
APOSOR900753-25GEA
289
EUR
APOSOR900753-25G
APOSOR900753-5G
Chromanne-4-ol 97%
Chromanne-4-ol
Formule:
C₉H₁₀O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006849 Numéro CAS: 1481-93-2 |