Imprimer
Acide (2-bromophénoxy)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900608-25G OR900608-5G
APOSOR900608-25GEA 260 EUR
APOSOR900608-25G APOSOR900608-5G
Acide (2-bromophénoxy)acétique 97%
Acide (2-bromophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
MW: 231.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234407
Numéro CAS: 1879-56-7