Imprimer
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Thiophene-2-sulphonyl chloride
OR9006-100G OR9006-25G OR9006-5G
APOSOR9006-100GEA 162 EUR
APOSOR9006-100G APOSOR9006-25G APOSOR9006-5G
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle 97%
Chlorure de thiophène-2-sulfonyle
Formule: C₄H₃ClO₂S₂
MW: 182.65 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C/14mmHg
Point de fusion: 29…32 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005426
Numéro CAS: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
ONU: 3261
ADR: 8 II