Imprimer
N-Methyl-p-toluenesulphonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900480-100G OR900480-500G
APOSOR900480-100GEA 33.5 EUR
APOSOR900480-100G APOSOR900480-500G
N-Methyl-p-toluenesulphonamide 98%
N-Methyl-p-toluenesulphonamide
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008285
Numéro CAS: 640-61-9