Imprimer
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900347-1G OR900347-25G OR900347-5G
APOSOR900347-1GEA 0 EUR
APOSOR900347-1G APOSOR900347-25G APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Formule: C₁₁H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016812
Numéro CAS: 2243-82-5