Imprimer
2,2-Dimethylmorpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900257-1G OR900257-5G
APOSOR900257-1GEA 52.2 EUR
APOSOR900257-1G APOSOR900257-5G
2,2-Dimethylmorpholine 95%
2,2-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701959
Numéro CAS: 147688-58-2