Imprimer
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900111-25G OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA 197 EUR
APOSOR900111-25G APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000964
Numéro CAS: 26385-07-9