Imprimer
Aniline sulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8983-25G OR8983-5G OR8983-100G
APOSOR8983-25GEA 0 EUR
APOSOR8983-25G APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Densité: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013110
Numéro CAS: 542-16-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III