Imprimer
Acide 2-chloro-4-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
OR8981-1G OR8981-5G OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8981-1G APOSOR8981-5G APOSOR8981-25G
Acide 2-chloro-4-pyridinemétaborique
Acide 2-chloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157.36 g/mol
Point de fusion: 155…164 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788416
Numéro CAS: 458532-96-2