Imprimer
(R)-(-)-Nipecotic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 0 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 250…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630787
Numéro CAS: 25137-00-2