Imprimer
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2-méthoxy-4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₇H₆ClNO₅S
MW: 251.65 g/mol
Point de fusion: 90…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094697
Numéro CAS: 21320-91-2
ONU: 3261
ADR: 8 II