Imprimer
Chlorure de 4-bromo-3-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR8938-25G OR8938-5G
APOSOR8938-25GEA 253 EUR
APOSOR8938-25G APOSOR8938-5G
Chlorure de 4-bromo-3-méthylbenzène-1-sulfonyle 97%
Chlorure de 4-bromo-3-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.55
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094696
Numéro CAS: 72256-93-0
ONU: 3261
ADR: 8 II