Imprimer
Norlaudanosine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride
OR8892-1G OR8892-25G OR8892-5G
APOSOR8892-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8892-1G APOSOR8892-25G APOSOR8892-5G
Norlaudanosine hydrochloride
Norlaudanosine hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₅NO₄
MW: 379.88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035267
Numéro CAS: 6429-04-5