Imprimer
4-Iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Iodo-4-methylbenzene
OR8875-100G OR8875-25G OR8875-500G
APOSOR8875-100GEA 43.5 EUR
APOSOR8875-100G APOSOR8875-25G APOSOR8875-500G
4-Iodotoluène 98%
4-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1.678 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001059
Numéro CAS: 624-31-7
EINECS: 210-841-7