Imprimer
Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique
Acide (3,5-diméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₄
Point d'ébullition: 371…372 °C
Point de fusion: 202…207 °C
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095127
Numéro CAS: 192182-54-0