Imprimer
2-Bromo-3-chloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 0 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039344
Numéro CAS: 96424-68-9