Imprimer
3,4-Dichloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichloropyridine
3,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point de fusion: 22…23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861989
Numéro CAS: 55934-00-4