Imprimer
(±)-2-Bromobutyrate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8824-1KG OR8824-25G OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA 259 EUR
APOSOR8824-1KG APOSOR8824-25G APOSOR8824-500G
(±)-2-Bromobutyrate de méthyle
(±)-2-Bromobutyrate de méthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'ébullition: 137…138 °C
Densité: 1,573 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009666
Numéro CAS: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
ONU: 3265
ADR: 8,III