Imprimer
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 39.3 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.21 g/mol
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086880
Numéro CAS: 65214-82-6